Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Tillbehör till Giraffe™ Justerbart gelsystem
Tjocklek (metrisk):
0,08 cm
0,32 cm
Bredd (metrisk):
0,1 cm
16 cm
Typ:
Blank glasplatta
Naggad glasplatta
Spacer Set
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | ADJ1 Giraffe Justerbart Gel Elektrofores System |
| Typ | Naggad glasplatta |
| Material | Glas |
| Tjocklek (engelska) | 0,12 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0,32 cm |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
| Bredd (metrisk) | 16 cm |