Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Influensa A& B
Produktkod. 13255779
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13255779 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 13255779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6105112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6915.00 SEK
    6062.30 SEK / 50 tester
    Save 852.70 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
För detektion och identifiering av influensavirusstammar A och B i kliniska prover eller cellkulturer
  • Testet använder artspecifika monoklonala antikroppar för att detektera epitoper av influensavirusglykoproteiner och fusionsproteiner specifika för antingen influensavirus typ A eller influensavirus typ B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 tester