Läs mer
Thermo Scientific™ SIGNAL Blodkultursystem
Produktkod. 11933192
Change view
Kvantitet:
20 prov/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11933192 20 prov/pk. Paket med 20
1 options
Produktkod. 11933192 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BC0100M
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upptäck tillväxten av aeroba, anaeroba och mikroaeofila organismer från blodprover med detta unika blododlingssystem med en flaska. Inkubatorbrickor (BC0104A) kan beställas separat vid behov.
Upptäck tillväxten av aeroba, anaeroba och mikroaerobila organismer från blodprover med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ SIGNAL Blodkultursystem. SIGNAL Blood Culture System är ett unikt manuellt mediasystem med en flaska som rymmer alla patientpopulationer och scenarier. Systemet använder ett speciellt buljongmedium som gör att ett brett utbud av aeroba, anaeroba och mikroaerofila organismer kan odlas i en enda flaska. Ett positivt resultat indikeras när blod/buljongblandningen tvingas in i signalanordningen av trycket som skapas av växande organismer.
Blodsystemet är normalt en steril miljö, så upptäckten av bakterier i blodet (bakteremi) är alltid onormal. Tidig upptäckt av bakteriemi är av yttersta vikt på grund av den höga dödligheten i samband med detta tillstånd.
De SIGNAL Blood Culture System är ett unikt system med en flaska som är lämpligt för användning med både vuxna och pediatriska prover, och kräver endast den mest grundläggande laboratorieutrustningen, vilket gör det lämpligt för laboratorier med hög eller låg nivå. De SIGNAL Blood Culture System är tillverkat enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och är CE-märkt enligt direktivet för in vitro diagnostik 98/79/EC.
  • Lättlästa resultat: de SIGNAL Blood Culture System upptäcker gaser som produceras under organismens metabolism, vilket orsakar en ökning av trycket i den förseglade flaskan, vilket tvingar in en del av blod-/buljonglösningen i SIGNAL-tillväxtindikatorkammaren, vilket ger en tydlig, visuell positiv display.
  • Minskad kontaminering: avtagbart lock på indikatoranordningen tillåter att prover tas direkt från provtagningskammaren, snarare än flaskbuljong, vilket minskar risken för potentiell kontaminering.
  • Kostnadseffektiv: kräver ingen sofistikerad laboratorieutrustning, bara en flaska behövs för att upptäcka de flesta aerober, anaerober och mikroaerofila organismer
  • Ytterligare funktioner: även om det främst är utformat för odling av organismer från mänskliga blodprover, SIGNAL Blood Culture System är också effektivt för att återhämta organismer från andra kroppsvätskor inklusive led, buk och CAPD (kontinuerlig peritonealdialys). Det har också visat sig vara effektivt för veterinärmedicinskt bruk.
SIGNAL Blood Culture System levereras komplett med blododlingsflaskor fyllda med blododlingsmediet och tillväxtindikatorenheter.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SIGNAL Blodkultursystem
Upptäcker Aeroba, anaeroba och mikroaerobila organismer från blodprover
Inkluderar En förseglad blododlingsflaska som innehåller 80 ml buljongmedium, en steril tillväxtindikator som ventileras genom ett 0,2 mikron hydrofobt membran och en instruktionsbroschyr.
Kvantitet 20 prov/pk.