Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ PCR-täckverktyg
Produktkod. 17869142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SureTect analyser
Produktkod. För användning med (utrustning)
17869142 SureTect analyser
1 options
Produktkod. 17869142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A55327
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förslut enkelt och snabbt både lyserings- och analysrören i Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analys arbetsflöde med hjälp av Thermo Scientific ™ PCR-täckverktyg.
Förslut enkelt och snabbt både lys- och PCR-rören i Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analys arbetsflöde med hjälp av Thermo Scientific™ PCR-täckverktyg.
Designad speciellt för användning med SureTect analyser, den Thermo Scientific™ Capping Tool är ett i en uppsättning verktyg som möjliggör ett enkelt, strömlinjeformat arbetsflöde för maximal effektivitet och produktivitet i ditt laboratorium.
Använd Thermo Scientific PCR Capping Tool för att snabbt och enkelt applicera lock på SureTect lyserings- och PCR-plattor garanterar en tät försegling i ett snabbt och lättanvänt arbetsflöde
Snabbt och enkelt
Använd Thermo Scientific PCR-kapslingsverktyg för att påskynda processen att täcka flera lyserings- och analysremsor. Det här verktyget är designat enligt rörets och lockets dimensioner så att du snabbt kan täcka lysis och PCR-rörremsor. Det robusta materialet och designen tål konstant användning så att det kan användas om och om igen oavsett din provkapacitet.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-arbetsflödet i realtid utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific™ PCR-täckverktyg
Typ Capping Tool
För användning med (utrustning) SureTect analyser