Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR-mastermixar
Produktkod. 15301732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15301732 Färglös 100 reaktioner 100 reaktioner
15331732 Klart 100 reaktioner 100 reaktioner
15341732 Klart 500 reaktioner 500 reaktioner
15311732 Färglös 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15301732 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer F565S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 SEK
    1627.65 SEK / 100 reaktioner
    Save 432.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2U/μ L)
  • 5x Phusion HF-buffert
  • 5x Phusion GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 -lösning
Phusion Green Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2U/Glc muL)
  • 5x Phusion Grön HF-buffert
  • 5x Phusion Grön GC-buffert
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2-lösning
Både Phusion och Phusion Grön buffert ger 1,5 mM MgCl 2 i den slutliga 1x koncentrationen
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den förTaq , och 6 gånger lägre än Pfu , Phusion High-Fidelity DNA Polymerase är ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Höjdpunkter
  • Reaktionen ställs in vid rumstemperatur
  • Ingen ospecifik amplifiering och primernedbrytning under reaktionsuppsättning
  • Nolltidsåteraktivering tack vare unik varmstartsteknik
  • High fidelity (52X Taq )
  • Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15-30 s/kb)
  • Robusta reaktioner, minimal optimering behövs
  • Ökat produktutbyte med minimala enzymmängder
  • Direkt laddning på geler
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras-amplifiering fortskrider utan produktion av ospecifika produkter på grund av kombinationen av Phusion DNA-polymeras och en reversibelt bunden, specifik Affibody-ligand som hämmar DNA-polymerasaktivitet vid rumstemperatur. Affibody-liganden hämmar också 3'→ 5'-exonukleasaktivitet hos polymeraset, vilket förhindrar nedbrytning av primrar och mall-DNA under reaktionsuppsättningen. Vid temperaturer som främjar polymerasaktivitet frisätts liganden, vilket gör polymeraset fullt aktivt. Phusion Hot Start II DNA-polymeras återaktiveras omedelbart vid höga temperaturer så det kräver inte ett separat aktiveringssteg i PCR-protokoll.
Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix är en bekväm 2X-blandning utformad för att minimera antalet pipetteringssteg. Mastermixen innehåller Phusion Hot Start II DNA-polymeras, nukleotider och optimerad reaktionsbuffert inklusive MgCl2 . Bufferten innehåller också ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel.
Användningsområden
  • High-fidelity PCR
  • Hög genomströmning
  • Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
  • Mallgenerering för sekvensering
  • Multiplex PCR
  • PCR med lång räckvidd
  • Kloning
  • Mutagenes
  • Microarray
Använder Phusion DNA-polymeraser
Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.ex Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix
• Nukleasfritt vatten
• DMSO
2X Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix ger 1,5 mM MgCl 2 i den slutliga 1X-koncentrationen.
Butik på– 20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start High-Fidelity PCR Master Mix
Kvantitet 100 x 50μ L Reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR
Trohet (mot Taq) 52X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 20 kb eller mindre