Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR-mastermixar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Innehåller
Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras
- Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2U/μ L)
- 5x Phusion HF-buffert
- 5x Phusion GC-buffert
- DMSO
- 50 mM MgCl2 -lösning
- Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymeras (2U/Glc muL)
- 5x Phusion Grön HF-buffert
- 5x Phusion Grön GC-buffert
- DMSO
- 50 mM MgCl2-lösning
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sätter en guldstandard för högpresterande PCR. Med en felfrekvens som är 50 gånger lägre än den förTaq , och 6 gånger lägre än Pfu , Phusion High-Fidelity DNA Polymerase är ett utmärkt val för kloning och andra applikationer som kräver hög trohet. Phusion DNA-polymeraser erbjuder robust prestanda med korta protokolltider, även i närvaro av PCR-hämmare, och genererar högre utbyten med lägre enzymmängder än andra DNA-polymeraser.
Höjdpunkter
- Reaktionen ställs in vid rumstemperatur
- Ingen ospecifik amplifiering och primernedbrytning under reaktionsuppsättning
- Nolltidsåteraktivering tack vare unik varmstartsteknik
- High fidelity (52X Taq )
- Snabb PCR på grund av korta förlängningstider (15-30 s/kb)
- Robusta reaktioner, minimal optimering behövs
- Ökat produktutbyte med minimala enzymmängder
- Direkt laddning på geler
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras-amplifiering fortskrider utan produktion av ospecifika produkter på grund av kombinationen av Phusion DNA-polymeras och en reversibelt bunden, specifik Affibody-ligand som hämmar DNA-polymerasaktivitet vid rumstemperatur. Affibody-liganden hämmar också 3'→ 5'-exonukleasaktivitet hos polymeraset, vilket förhindrar nedbrytning av primrar och mall-DNA under reaktionsuppsättningen. Vid temperaturer som främjar polymerasaktivitet frisätts liganden, vilket gör polymeraset fullt aktivt. Phusion Hot Start II DNA-polymeras återaktiveras omedelbart vid höga temperaturer så det kräver inte ett separat aktiveringssteg i PCR-protokoll.
Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix är en bekväm 2X-blandning utformad för att minimera antalet pipetteringssteg. Mastermixen innehåller Phusion Hot Start II DNA-polymeras, nukleotider och optimerad reaktionsbuffert inklusive MgCl2 . Bufferten innehåller också ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel.
Användningsområden
- High-fidelity PCR
- Hög genomströmning
- Amplifiering av svåra (GC-rika) mallar
- Mallgenerering för sekvensering
- Multiplex PCR
- PCR med lång räckvidd
- Kloning
- Mutagenes
- Microarray
Använder Phusion DNA-polymeraser
Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.ex Taq DNA-polymeraser).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | •2X Phusion Green Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix (ger 1,5 mM MgCl 2 i den slutliga 1X-koncentrationen) • Nukleasfritt vatten • DMSO Förvara vid -20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Intermediär |
| Polymeras | Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | Hot Start High-Fidelity PCR Master Mix |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR, High-fidelity PCR |
| Trohet (mot Taq) | 52X |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.