Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR-mastermixar
Produktkod. 15371722 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Produktkod. 15371722
Brand: Thermo Scientific™ F564S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Phusion U Multiplex PCR Master Mix är en färdig att använda, 2X end-point PCR master mix designad för samtidig amplifiering av flera mål i ett enda rör.
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix är en färdig att använda, 2X end-point PCR master mix designad för samtidig amplifiering av flera mål i ett enda rör. Över 20 primerpar kan kombineras till en enda reaktion för mycket specifik och effektiv multiplexering över ett brett spektrum av primer- och mallkoncentrationer.
De Phusion U Multiplex PCR Master Mix innehåller en proprietär buffert med balanserade koncentrationer av alla PCR-komponenter vilket eliminerar behovet av tråkig optimering. Det gröna formatet förenklar arbetsflödet ytterligare - det inkluderar ett densitetsreagens och två elektroforesspårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Höjdpunkter
  • Specifik och effektiv multiplex PCR med över 20 mål upp till 2,5 kb
  • Utmärkta resultat med mallar med suboptimal renhet på grund av inhibitortolerans
  • Snabb cykling och direkt laddning av PCR-produkter på geler
Användningsområden
  • Genotypsbestämning
  • Patogen upptäckt
  • Mattestning
  • Analys av genetiskt modifierade organismer
  • Amplifiering av mikrosatelliter
Mastermixen bygger på Phusion U Hot Start DNA Polymerase, ett högpresterande enzym utvecklat med fusionsteknik. På samma sätt som andra enzymer från Phusion familj, Phusion U DNA-polymeras innehåller fler nukleotider per bindningshändelse än något annat DNA-polymeras. Detta gör det möjligt att uppnå höga utbyten av PCR-produkter med kortare förlängningstider och följaktligen minskade totala protokolltider. Avsevärt förbättrad processivitet möjliggör också framgångsrik multiplex PCR på svåra mål som GC-rika mallar eller mallar med suboptimal renhet. Att vara mycket tolerant mot många PCR-hämmare, Phusion U Multiplex PCR Master Mixes kan till och med användas med orenade prover som blod eller serum.
Specificiteten för multiplex PCR ökas av Affibody-medierad varmstartmekanism. Reversibelt bunden Affibody-ligand hämmar polymeraset vid omgivande temperaturer och förhindrar amplifiering av ospecifika produkter och bildning av primer-dimerer.
Använder Phusion DNA-polymeraser
Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.ex Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2X
Innehåll och lagring • Phusion U Hot Start DNA-polymeras
• 2X reaktionsbuffert
• 3 mM MgCl2 400
•μ
M av varje dATP, dTTP, dCTP
och dGTP Master °mix förses med nukleasfritt vatten. Förvara vid -20 C.
GC-rik PCR-prestanda Hög
Polymeras Phusion U Hot Start DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Multiplex PCR Master Mix
Kvantitet 100 x 50μ L Reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 25X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Storlek (slutprodukt) 2,5 kb eller mindre