Läs mer
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR-mastermixar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix är en färdig att använda, 2X end-point PCR master mix designad för samtidig amplifiering av flera mål i ett enda rör. Över 20 primerpar kan kombineras till en enda reaktion för mycket specifik och effektiv multiplexering över ett brett spektrum av primer- och mallkoncentrationer.
De Phusion U Multiplex PCR Master Mix innehåller en proprietär buffert med balanserade koncentrationer av alla PCR-komponenter vilket eliminerar behovet av tråkig optimering. Det gröna formatet förenklar arbetsflödet ytterligare - det inkluderar ett densitetsreagens och två elektroforesspårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på geler.
Höjdpunkter
- Specifik och effektiv multiplex PCR med över 20 mål upp till 2,5 kb
- Utmärkta resultat med mallar med suboptimal renhet på grund av inhibitortolerans
- Snabb cykling och direkt laddning av PCR-produkter på geler
Användningsområden
- Genotypsbestämning
- Patogen upptäckt
- Mattestning
- Analys av genetiskt modifierade organismer
- Amplifiering av mikrosatelliter
Mastermixen bygger på Phusion U Hot Start DNA Polymerase, ett högpresterande enzym utvecklat med fusionsteknik. På samma sätt som andra enzymer från Phusion familj, Phusion U DNA-polymeras innehåller fler nukleotider per bindningshändelse än något annat DNA-polymeras. Detta gör det möjligt att uppnå höga utbyten av PCR-produkter med kortare förlängningstider och följaktligen minskade totala protokolltider. Avsevärt förbättrad processivitet möjliggör också framgångsrik multiplex PCR på svåra mål som GC-rika mallar eller mallar med suboptimal renhet. Att vara mycket tolerant mot många PCR-hämmare, Phusion U Multiplex PCR Master Mixes kan till och med användas med orenade prover som blod eller serum.
Specificiteten för multiplex PCR ökas av Affibody-medierad varmstartmekanism. Reversibelt bunden Affibody-ligand hämmar polymeraset vid omgivande temperaturer och förhindrar amplifiering av ospecifika produkter och bildning av primer-dimerer.
Använder Phusion DNA-polymeraser
Glödgningsregler för Phusion DNA-polymeraser skiljer sig från många vanliga DNA-polymeraser (t.ex Taq DNA-polymeraser).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | • Phusion U Hot Start DNA-polymeras • 2X reaktionsbuffert • 3 mM MgCl2 400 •μ M av varje dATP, dTTP, dCTP och dGTP Master °mix förses med nukleasfritt vatten. Förvara vid -20 C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | Phusion U Hot Start DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Produkttyp | Multiplex PCR Master Mix |
| Kvantitet | 100 x 50μ L Reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Trohet (mot Taq) | 25X |
| Visa mer |