Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 6 Protein Digest, ekvimolär, LC-MS-kvalitet
Produktkod. 15322617 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 pmol
Förpackningsstorlek:
100pmol
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15322617 100 pmol 100pmol
1 options
Produktkod. 15322617 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88342
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Kalibrera och upprätthåll kvalitetskontroll för masspektrometri (MS) analys av proteomiska prover med hjälp av Thermo Scientific™ Pierce™ 6 Protein Digest Standard, Equimolar, LC-MS Grade, en mycket validerad ekvimolär proteinsmältningsblandning.
De Thermo Scientific Pierce 6 Protein Digest Standard, Equimolar, LC-MS Grade, är en mycket validerad ekvimolär proteinsmältningsblandning för användning som kvalitetskontrollprov för masspektrometri (MS) analys av proteomiska prover.
  • Positivt kontrollprov - optimerat och validerat som kvalitetskontrollstandard för masspektrometriapplikationer
  • Utmärkt sekvenstäckning - i genomsnitt mer än 70 % sekvenstäckning av 6-proteinblandningen
  • Validerad peptidkvalitet - matsmältningsförfarande optimerat för minimala missade klyvningar och överalkylering
  • Noggrant testad - högkvalitativ, konsekvent, 6-proteinsmältning garanterad och dokumenterad via partispecifika analyscertifikat
  • Stabil - tillhandahålls i ett stabilt lyofiliserat format
Pierce 6 Protein Digest Standard innehåller en ekvimolär blandning av högrent bovint cytokrom c, lysozym, alkoholdehydrogenas, bovint serumalbumin, apo-transferrin och beta-galaktosidas. Proteinerna reduceras, alkyleras (jodättiksyra), smälts (MS-grade trypsin) och avsaltas (C18) efter trypsin digestion för att tillhandahålla en kvalitetsstandard LC/MS-kvalitet fri från intakt protein. Peptiddigest ger utmärkt sekvenstäckning med minimal överalkylering och missade klyvningar. Denna smältning har testats robust för peptidkvalitet, matsmältningseffektivitet och enhetlighet från lot till parti och är lämplig för LC- och LC-MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Protein Digest
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 100 pmol
Form Solid