Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc magnetiska pärlor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc Magnetic Beads are affinity particles for immunoprecipitation of recombinant c-Myc-tagged proteins expressed in bacterial or mammalian cells or in vitro systems, using manual or robotic magnetic separators.
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc magnetiska pärlor är affinitetspartiklar för immunoutfällning av rekombinanta c-Myc-märkta proteiner uttryckta i bakterie- eller däggdjursceller eller in vitro-system, med hjälp av manuella eller robotiska magnetiska separatorer.
Den blockerade magnetiska kulytan är belagd med anti-c-Myc-antikropp, en mycket specifik mus-IgG1-monoklonal antikropp (klon 9E10) som känner igen c-Myc-epitop-taggen (EQKLISEEDL) härledd från den humana c-myc-onkogenen (p62 c-myc). Pierce Anti-c-Myc Magnetic Beads kan användas manuellt med ett magnetiskt stativ, såväl som med automatiserade plattformar, som t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher™ Instrument, för arbetsflöden med hög genomströmning.
Höjdpunkter:
- Specifik - mycket specifik anti-c-Myc monoklonal antikropp (klon 9E10) möjliggör immunutfällning med högt utbyte och hög renhet
- Bekväm och snabb - produktinstruktioner ger ett lätt att följa, optimerat protokoll för immunfällning på cirka en timme
- Låg ospecifik bindning - stabila, förblockerade pärlor och specifik antikropp minimerar bindning utanför målet för c-Myc-tag IP- eller co-IP-experiment
- Mångsidig - pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Pierce Anti-c-Myc magnetiska pärlor är bekväma för immunoutfällning (IP) av rekombinanta c-Myc-märkta proteiner och samimmunoutfällning (Co-IP) av deras interagerande proteiner. Pärlorna inkuberas med ett cellysat innehållande c-Myc-märkt protein och fusionsproteinet fångas upp. Pärlorna tvättas därefter och sedan elueras målproteinerna med användning av 0,1 M glycin (pH 2,0) 50 mM NaOH, eller SDS-PAGE-provbuffert, protokollet har optimerats för vart och ett av dessa tillstånd. Anti-c-Myc-antikropp kan användas för att detektera c-Myc-märkt protein genom Western blot-analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Koncentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C. |
| Partikelstorlek | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 mL |
| Proteinform | Recombinant |
| Mål | c-Myc |
| Typ | Magnetic Affinity Bead |
| Visa mer |