Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc magnetiska pärlor
Produktkod. 15255733 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Produktkod. 15255733
Brand: Thermo Scientific™ 88842
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Magnetiska pärlor för rekombinant c-Myc-märkt proteinrening.
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc Magnetic Beads are affinity particles for immunoprecipitation of recombinant c-Myc-tagged proteins expressed in bacterial or mammalian cells or in vitro systems, using manual or robotic magnetic separators.
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc magnetiska pärlor är affinitetspartiklar för immunoutfällning av rekombinanta c-Myc-märkta proteiner uttryckta i bakterie- eller däggdjursceller eller in vitro-system, med hjälp av manuella eller robotiska magnetiska separatorer.
Den blockerade magnetiska kulytan är belagd med anti-c-Myc-antikropp, en mycket specifik mus-IgG1-monoklonal antikropp (klon 9E10) som känner igen c-Myc-epitop-taggen (EQKLISEEDL) härledd från den humana c-myc-onkogenen (p62 c-myc). Pierce Anti-c-Myc Magnetic Beads kan användas manuellt med ett magnetiskt stativ, såväl som med automatiserade plattformar, som t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher™ Instrument, för arbetsflöden med hög genomströmning.
Höjdpunkter:
  • Specifik - mycket specifik anti-c-Myc monoklonal antikropp (klon 9E10) möjliggör immunutfällning med högt utbyte och hög renhet
  • Bekväm och snabb - produktinstruktioner ger ett lätt att följa, optimerat protokoll för immunfällning på cirka en timme
  • Låg ospecifik bindning - stabila, förblockerade pärlor och specifik antikropp minimerar bindning utanför målet för c-Myc-tag IP- eller co-IP-experiment
  • Mångsidig - pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Produktinformation:
Pierce Anti-c-Myc magnetiska pärlor är bekväma för immunoutfällning (IP) av rekombinanta c-Myc-märkta proteiner och samimmunoutfällning (Co-IP) av deras interagerande proteiner. Pärlorna inkuberas med ett cellysat innehållande c-Myc-märkt protein och fusionsproteinet fångas upp. Pärlorna tvättas därefter och sedan elueras målproteinerna med användning av 0,1 M glycin (pH 2,0) 50 mM NaOH, eller SDS-PAGE-provbuffert, protokollet har optimerats för vart och ett av dessa tillstånd. Anti-c-Myc-antikropp kan användas för att detektera c-Myc-märkt protein genom Western blot-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Koncentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Formulering High-affinity mouse IgG1 monoclonal antibody covalently coupled to blocked superparamagnetic beads; supplied at 10mg/mL in PBS containing 0.05% Tween-20 and 0.05% NaN3
Partikelstorlek 1 μm
Kvantitet 1 mL
Typ Magnetic Affinity Bead
Tillräckligt för Binding at least 100μg GST-c-Myc (26kDa fusion protein)/mL of bead suspension