Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Produktkod. 11533060 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11533060 1 mL Varje
11543060 5 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11533060 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26181
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
HA Epitope Tag Monoclonal antibody 26181 and 26182 from Thermo Scientific™ specifically detects HA Epitope Tag in Tag samples, and it is validated for Immunoprecipitation
An HA tag is frequently incorporated into recombinant proteins for a variety of purposes. An anti-HA antibody can then be used to detect the protein when doing studies with transfected cells.
Host Species: Mouse
Cross Reactivity: Tag
Isotype: IgG1
Clone: 2-2.2.14
Immunogen: HA peptide YPYDVPDYA derivitized to ovalbumin
Formulation: 1mL Purified Antibody in PBS, with 0.05% sodium azide; pH7.2
Synonyms: human influenza hemagglutinin, HA-tag, HA, HA Epitope Tag
26181 is supplied as 1mL of antibody on crosslinked 4% beaded agarose supplied as a 50% slurry in 0.1M phosphate, 0.15M NaCl, pH 7.2 with 0.05% sodium azide. Specific for the HA peptide YPYDVPDYA. The anti-HA agarose has been used successfully in immunoprecipitation applications. The anti-HA agarose has 3.5mg mouse anti-HA IgG1 monoclonal antibody conjugated permL of settled agarose resin. HA Synthetic Peptide (Product # 26184) is available for use in neutralization and control experiments and to competitively elute HA-tagged fusion proteins from immobilized anti-HA affinity resin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Agarose
Kolumntyp Agarose Resin, Affinity
Formatera Bottle
Konjugera HA-epitope tag (YPYDVPDYA)
Reningsmål Anti-HA Antibody
Innehåll och lagring 1 mL of settle resin, provided as 2 mL of 50% slurry. Store at 2–8°C.
Kvantitet 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Anti-HA Agarose
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol