Läs mer
Thermo Scientific™ HA Synthetic Peptide
Produktkod. 11563060 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11563060 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11563060 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26184
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
HA Synthetic peptide 26184 from Thermo Scientific™ specifically detects HA in samples, and it is validated for Control
The HA peptide, NH2-YPYDVPDYA-COOH, is a synthetic peptide used to competitively elute fusion proteins containing the influenza hemagglutinin (HA) tag bound to immobilized anti-HA affinity resins.
Formulation: 5 mg purified Peptide (1mg/mL) no preservative;
26184 detects HA in samples. 26184 has been successfully used in Control procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Proteinform Recombinant
Innehåll och lagring Store at 4°C.
För användning med (applikation) Immunoprecipitation
Kvantitet 5 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol