Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Antikroppsbiotinyleringssats för IP
Produktkod. 15332617 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
8 reaktioner
Förpackningsstorlek:
8 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15332617 8 reaktioner 8 reaktioner
1 options
Produktkod. 15332617 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90407
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Märk primära antikroppar med biotin för användning i immunoutfällningsexperiment med agaros eller magnetiska pärlor med Thermo Scientific™ Pierce™ Antikroppsbiotinyleringssats för IP.
Pierce Antibody Biotinylation Kit-reagenserna har optimerats och validerats för att biotinmärka antikroppar för IP- och co-IP-reaktioner. Att bestämma det optimala antalet biotiner att fästa vid målmolekylen är en av de stora utmaningarna med biotinylering. För IP- och co-IP-tillämpningar resulterar för många biotiner i minskad affinitet för målantigenet, medan för få biotiner resulterar i antikroppsläckage vid eluering av målantigenet. Biotinmärkningsproceduren i Pierce Antibody Biotinylation Kit för IP har utvecklats för att möta denna utmaning.
De Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Biotinylation Kit för IP tillhandahåller biotinyleringsreagenser utformade specifikt för märkning av primära antikroppar som används i immunoutfällningstillämpningar.
  • Optimerad för IP - reagenser och protokoll utvecklade specifikt för att adressera antikroppsmärkning för immunfällningstillämpningar
  • Lätt att använda - kitkonfiguration specifikt optimerad för att rymma 50 till μ200 g antikropp i en μ100 L reaktion; avsaltningskolonner tillhandahålls för att avlägsna överskott av biotinyleringsreagens efter märkning
  • Amin reaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2) av antikroppar
  • Förbättrad löslighet - pegylering förbättrar den biotinylerade antikroppens vattenlöslighet och förhindrar aggregering vid lagring
  • Minskat steriskt hinder - längre distansarm (29 ångström) minimerar steriskt hinder vid bindning till avidinmolekyler
Satsen innehåller tillräckligt med reagens för att märka 50 μtill 200 g antikropp i 100 μL reaktionsvolymer för åtta prover. NHS-PEG4-biotinmärkningsreagenset innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimidester-grupp (NHS) och en vattenlöslig PEG4-distans för optimal märkning och tillhandahålls i engångsmikrorör som är lätta att använda. Både märkningseffektiviteten för biotinyleringsreagenset och bindningsaffiniteten för den märkta antikroppen har validerats med användning av musmonoklonala (IgG1, IgG2), polykonala kanin- och kaninmonoklonala antikroppar. Zeba™ Avsaltningsspinnkolonner tillhandahålls för att enkelt och effektivt avlägsna salter och överskott av biotin.
Applikationer:
  • IP och co-IP
  • IP och co-IP för masspektrometriapplikationer
  • Antikroppsfästning mot streptavidinagaros och magnetiska stöd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antikroppsbiotinyleringssats
Kvantitet 8 reaktioner
Innehåll och lagring EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, 8 x 0,5 mg
Zeba Spinnavsaltningskolonner (7K MWCO), 8 x 0,5 mL 20
X fosfatbuffrad saltlösning, 15 mL Förvaras
i kylskåp (2 –8 °C).
Märkning Skala 100μ g
Produktlinje Pierce
Etikett eller färgämne Biotin
Märkningsmål Antikroppar