Läs mer
Thermo Scientific™ Uppsamlingsplattor (polypropen) för Pierce™ 96-brunnars filterspinnplattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Dessa Thermo Scientific platttillbehör är uppsamlingsplattor och centrifugbalanseringsplattor för affinitetsrening och avsaltningsprodukter som använder Thermo Scientific Pierce 96-brunnsfilter-spinnplattor.
Relaterade produkter
Balansplatta för Pierce™ 96-brunns filterspinnplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 0.0 |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Samlingsskylt |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Plattkompatibilitet | 96-brunnsplatta |
| Kvantitet | 6 tallrikar |