Läs mer
Thermo Scientific™ B-PER™ Komplett bakteriellt proteinextraktionsreagens
Produktkod. p-133431 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 15255743
Brand: Thermo Scientific™ 89821
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Reagensförpackningar finns tillgängliga i Tris- och fosfatbuffertformuleringar; Kit innehåller Tris-baserade B-PER Reagens plus lysozym och DNas I-enzymer.
Effektiv, skonsam lysering och extraktion av E.coli och andra bakterieceller
  • Ett lättanvänt cellysreagens som effektivt stör celler och solubiliserar naturliga eller rekombinanta proteiner utan denaturering
  • Alla B-PER Reagenser är kompatibla med nedströmsapplikationer som affinitetskromatografi (t.ex. immobiliserad metallaffinitetskromatografi, glutationkromatografi), SDS-PAGE och proteinkvantifiering (t.ex. Pierce BCA Proteinanalys, Pierce 660nm proteinanalys)
  • Denna allomfattande formulering kombinerar lyseringsreagenset med lysozym och ett universellt nukleas för att möjliggöra mild extraktion från både gramnegativa och grampositiva bakterier
  • Beroende på den speciella tillämpningen kan proteashämmare, salter, reduktionsmedel, denatureringsmedel och kelatbildande medel tillsättas till reagenset.
Funktioner av B-PER Bakteriellt proteinextraktionsreagens:
  • Rengöringsmedel i Tris-buffert med Lysozym och Universal Nuclease
  • Förbättrad cellys och DNA-nedbrytning, därigenom frigör lösliga proteiner och minskar viskositeten för att öka utbyten
  • Återvinning av proteiner med hög molekylvikt (proteiner med hög molekylvikt)
  • Kostnadseffektivt motsvarande Merck Millipore Bugbuster™ Master Mix
  • Mer effektiv än traditionell ultraljudbehandling och typiska hemmagjorda lyseringsbuffertar, av vilka många inkluderar tvättmedel och komponenter som stör nedströmsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Proprietary detergent in 20mM Tris buffer, pH 7.5, containing lysozyme and universal nuclease
Kvantitet 250 mL
Produkttyp Bacterial Protein Extraction Reagent
Volym (metrisk) 250 mL
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Produktlinje B-PER
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis