Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin syntetiseras och tillverkas för att säkerställa hög prestanda till låg kostnad, och rapportören testas också av HPLC för att säkerställa korrekt kiralitet och aktivitet.
Thermo Scientific Pierce D-Luciferin är formulerat med en renhet över 99 % som både mononatrium- och monokaliumsalter för att ge bekvämlighet och hög prestanda till låg kostnad i reporteranalyser som involverar eldflugeluciferas.
Luciferin är substratet för bioluminescensreaktioner med eldflugans luciferasenzym. Lyofiliserade kalium- och natriumsalter i eldflugeluciferin är stabila och lättlösliga, och båda formuleringarna är kompatibla med en mängd luciferasbaserade in vivo-avbildningar och in vitro bioluminescerande analyser. (Beslutet att använda det ena eller andra formuläret är en fråga om forskarens preferens.) Tillämpningar inkluderar ATP analyser, genrapporteringsanalyser, högkapacitetssekvensering och olika kontamineringsanalyser inom bioteknikfältet. För in vivo-avbildning möjliggör injektion av luciferin i modellsystem realtidsövervakning av sjukdomsutveckling och/eller läkemedelseffektivitet genom bioluminescens.
Höjdpunkter:
- Hög renhet, vanligtvis över 99,7 %, vilket bekräftas av HPLC och FTIR
- Utmärkt prestanda med in vitro-applikationer
- Lämplig för in vivo-avbildning
- Gen-rapporteringsanalyser
- ATP analyser
- Sekvensering med hög genomströmning
- Kontamineringsanalyser
- Bioluminescerande in vivo-avbildning
- Drogtestning
- Multiplexade analyser för att studera off-target effekter
- Signaltransduktionsvägsanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (applikation) | ATP Assay, Gene Reporter Assay |
| Produkttyp | D-luciferin, monokaliumsalt |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 100 mg |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | Luciferassubstrat |