Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ D-luciferin, monokaliumsalt
Produktkod. 15225733 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15225733 1 g 1g
15215733 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15225733 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88294
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Firefly luciferassubstrat för in vitro och in vivo applikationer
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin is synthesized and manufactured to ensure high performance at a low cost, and the reporter is also tested by HPLC to ensure proper chirality and activity.
Vi är den enda leverantören som utför chiral-high performance liquid chromatography (HPLC)-testning för att säkerställa att produkten inte bara är ren utan också i aktiv form. Vår D-Luciferin överträffar konkurrenterna på många plan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C.
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (applikation) ATP Assay, Gene Reporter Assay
Produkttyp D-luciferin, monokaliumsalt
Produktlinje Pierce
Renhet >99%
Kvantitet 1 g
Saltform Monokaliumsalt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Luciferassubstrat