Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Tvättmedelskompatibelt Bradford Assay Kit
Produktkod. 15398086 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
300 provrörsanalyser
Produktkod. Kvantitet
15398086 300 provrörsanalyser
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 15398086 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23246
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Mät snabbt och tillförlitligt proteinkoncentrationen av cellysat eller andra prover som innehåller Triton™ X-100 , NP-40 eller andra rengöringsmedel som använder den Thermo Scientific™ Pierce™ Tvättmedelskompatibelt Bradford Assay Kit.
De Thermo Scientific Pierce Detergent Compatible Bradford Assay Kit är en snabb och klar att använda modifiering av den välkända Bradford coomassie färgämnesbindande, kolorimetriska metoden för total proteinkvantifiering. Proprietära tillsatser till Bradford-reagenset gör det kompatibelt med upp till 1 % eller mer av detergenter och lysreagenser som vanligtvis används inom biovetenskaplig forskning, inklusive Triton™ X-100 och NP-40.
  • Bekväm - tvättmedelsfri standardkurva
  • Flexibel - kompatibel med prover både med och utan tvättmedel
  • Minimalt prov - kräver endast μ10 L för mikrotiterplattan
  • Kolorimetrisk - mät med en standardspektrofotometer eller plattläsare (595 nm)
  • Lätt att använda - enstaka reagens, ingen fungerande reagensberedning krävs
  • Snabb - 10 minuters inkubation vid rumstemperatur
  • Brett intervall - detekterar proteinkoncentrationer i intervallet 2 till 1500 g/μml
I likhet med Bradford-metoden binder coomassie-färgämne protein i ett surt medium vilket orsakar en omedelbar förändring av absorptionsmaximum från 465 nm till 595 nm med en åtföljande färgförändring från grönt till blått. Dessutom är analysen klar på bara 10 minuter.
Proteinanalysen kan utföras i antingen provrörs- eller mikroplattaformat. Standardarbetsområdet är 100-1500 g/μml med upp till 1 % tvättmedel (eller högre i vissa fall). Proteinkoncentrationer uppskattas med hänvisning till absorbanser som erhållits för en serie standardproteinspädningar, typiskt bovint serumalbumin (BSA), som analyseras tillsammans med de okända proverna. Eftersom färgresponsen med coomassie-färgämne är icke-linjär med ökande proteinkoncentration, måste en standardkurva kompletteras med varje analys. Standarder kan användas direkt utan att förbereda dem i samma tvättmedel som finns i testproverna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Tvättmedelskompatibelt Bradford Assay Reagent, 450 mL, förvara vid 4 °C
Albumin Standard Ampules, 10 x 1 mL, förvara i rumstemperatur
Analysera Bradford Assay
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 300 provrörsanalyser