Läs mer
Thermo Scientific™ DNase I-lösning (1 enhet/μ L), RNas-fri
Produktkod. 15198325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 Units
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15198325 1000 Units 1000 enheter
1 options
Produktkod. 15198325 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89836
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Klyv och bryt ned oönskat enkel- och dubbelsträngat DNA
Deoxiribonukleas I (DNas I) är en enkel, glykosylerad polypeptid som bryter ned oönskat enkel- och dubbelsträngat DNA. Enzymet fungerar genom att klyva DNA till 5'-fosfodinukleotid och små oligonukleotidfragment. DNas I tillsätts vanligtvis till cellysreagenser för att avlägsna viskositeten som orsakas av DNA-innehållet i bakteriecellslysat eller för att avlägsna DNA-mallarna från RNA producerade genom in vitro-transkription. Två kvaliteter av DNAs erbjuds, en tillräcklig för proteinarbete och en som är användbar för alla tillämpningar som kräver nedbrytning av DNA där det är avgörande att undvika skador på RNA.
Höjdpunkter:
  • Bryter ner och tar bort oönskat DNA från prover
  • Klyver både enkelsträngat och dubbelsträngat DNA
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce Celllysreagenser
  • Minskar viskositeten hos bakterielysat (proteinextrakt) för att underlätta pipettering
  • Levereras som 50 % glycerollager i 10 mM Tris-HCl pH 7,5, 10 mM CaCl 2 , 10 mM MgCl 2
  • Finns i två bekväma format: RNase-testad för att skydda RNA (delnr 89836) och bekväm proteinextraktionsgrad (delnr 90083)
Allmän information om användningen av DNase I:
  • Kalciumjoner krävs för DNas I-aktivitet, och spårmängder av Ca++ kan finnas närvarande i tillräckligt höga koncentrationer för att DNas I ska vara aktivt; dock kan användningen av EGTA eller kalciumfria buffertar minska DNas I-aktiviteten till oupptäckbara nivåer
  • Höga nivåer (dvs 100 mM) av envärda joner såsom Na+ och K+ kommer att minska DNas I-aktiviteten
  • DNas I inaktiveras genom upphettning till 65 C °i 10 minuter
  • Kunitz-enhet: 1 Kunitz-enhet är mängden enzym som krävs för att orsaka en ökning av absorbansen vid 260 nm på 0,001/min/ml vid °25 C i 0,1 M NaOAc, pH 5,0, på grund av nedbrytningen av högpolymeriserat DNA
  • Nedbrytningsanalysenheter: 1 enhet definieras som mängden enzym som krävs för att fullständigt bryta ned 1 mg plasmid-DNA på 10 minuter vid 37 °C i 10 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM MgCl2 , 13 mM CaCl2
Specifikationer (delnummer 89836):
  • Visuellt: Klar vätska
  • Koncentration: 1 enhet/ml
  • Aktivitet:≥ 100 000 enheter/mg protein
  • RNase-kontamination: 20 enheter släpps< 2 % icke-etanolutfällbar när den inkuberas med 3H-märkt Poly(A) RNA
  • Funktionsanalys: 1 μL enzym bryts ned< 5% RNA men bryter ner 100% DNA
Specifikationer (delnummer 90083):
  • Visuellt: Klar, färglös vätska, fri från olösligt material
  • Enheter:≥ 2500 enheter/ml
  • Enhetsdefinition: 1 enhet definieras som mängden enzym som krävs för att producera en ökning i absorbans vid 260 nm på 0,001/min/ml vid 25 °C av högpolymeriserat DNA
  • Eliminering av viskositet orsakad av DNA i proteincelllysat
  • Avlägsnande av DNA-mallar från RNA producerade genom in vitro-transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring Store at -20°C
Form Liquid
Enzym DNase
Kvantitet 1000 Units