Innehåller
Detection Reagent 1 and 2
Pierce ECL 2 Substrate is a chemiluminescent and chemifluorescent substrate to detect peroxidase activity from HRP-conjugated antibodies and probes by Western blotting using X-ray film, CCD camera documentation systems or laser-based imagers. Pierce ECL 2 Substrate generates acridinium esters when it reacts with HRP. As these ester intermediates react with peroxide, they produce a strong and sustained chemiluminescent signal that can be captured by X-ray film CCD imaging. The substrate also produces a robust fluorescent signal that can be captured with fluorescence imagers.
Pierce ECL 2 substrate enables the detection of low-picogram amounts of target protein on nitrocellulose or PVDF membrane when probed with appropriate primary and secondary antibody concentrations. A broad dynamic range and excellent sensitivity combined with a long-lasting signal make Pierce ECL 2 Substrate a desirable Western blotting substrate.
Highlights:
- High sensitivity — detect targets down to the low-picogram level
- Long signal duration — sustained light output for as long as five hours
- More imaging options — X-ray, CCD or laser-based imagers
- More affordable — high quality and performance at a lower price than other suppliers' similar substrates
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ECL Western Blot Substrate |
| Kvantitet | 3 x 100 ml |
| Tillräckligt för | 30 miniblots/3000 cm^2 membran |
| Kit Innehåll | Detection reagent 1 and 2 |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
Säkerhet och hantering
- Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: 1, 4-dioxane, ethanol