Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL 2 Western Blotting Substrate
Produktkod. p-4261541 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
3 x 100 ml
Tillräckligt för:
30 miniblots/3000 cm^2 membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet Tillräckligt för unitSize
11517371 3 x 100 ml 30 miniblots/3000 cm^2 membran Paket med 3
1 options
Produktkod. 11517371 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 80196X3
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Detection Reagent 1 and 2
Recommended HRP substrate for fluorescence imagers
Pierce ECL 2 Substrate is a chemiluminescent and chemifluorescent substrate to detect peroxidase activity from HRP-conjugated antibodies and probes by Western blotting using X-ray film, CCD camera documentation systems or laser-based imagers. Pierce ECL 2 Substrate generates acridinium esters when it reacts with HRP. As these ester intermediates react with peroxide, they produce a strong and sustained chemiluminescent signal that can be captured by X-ray film CCD imaging. The substrate also produces a robust fluorescent signal that can be captured with fluorescence imagers.
Pierce ECL 2 substrate enables the detection of low-picogram amounts of target protein on nitrocellulose or PVDF membrane when probed with appropriate primary and secondary antibody concentrations. A broad dynamic range and excellent sensitivity combined with a long-lasting signal make Pierce ECL 2 Substrate a desirable Western blotting substrate.
Highlights:
  • High sensitivity — detect targets down to the low-picogram level
  • Long signal duration — sustained light output for as long as five hours
  • More imaging options — X-ray, CCD or laser-based imagers
  • More affordable — high quality and performance at a lower price than other suppliers' similar substrates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ECL Western Blot Substrate
Kvantitet 3 x 100 ml
Tillräckligt för 30 miniblots/3000 cm^2 membran
Kit Innehåll Detection reagent 1 and 2
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1, 4-dioxane, ethanol