Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Eldflugan Luc One-Step Glow Assay Kit
Produktkod. 15275663 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15275663 1000 reaktionssats 1 uppsättning
15255663 100 reaktionskit 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15275663 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16197
 Begränsad artikel
I lager
Utför eldflugsluciferasastester i högkapacitetsscreening.
Thermo Scientific Pierce Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit mäter eldflugans luciferasaktivitet i däggdjurscellodling med ett enda reagenstillskottssteg, vilket gör det idealiskt för högkapacitetsscreening (HTS).
Funktioner i Firefly One-Step Luc Glow Assay Kit:
  • Känslig—och mycket känslig detektion av eldflugeluciferasaktivitet
  • Luktfria—reagenser har ingen dålig eller giftig lukt, vilket eliminerar behovet av att arbeta i en avgashuva
  • Bekvämt—enstegsprotokoll med blanda och läsa; inga ytterligare reagenser krävs
  • Stabil—ökad signalhalveringstid och stabilitet jämfört med flashanalyser
  • Enkel—kräver inte en luminometer med injektorer
  • Automationsvänliga—tester med hög genomströmning
Detta glöd-typ luciferasasas-kit är utformat för användning med odlade däggdjursceller som transfekteras med vektorer som uttrycker rätt eldfluge-luciferasrapportarenzym. Flera egenskaper gör kitet särskilt lämpligt för luminometrar utan injektorer och för högkapacitetsscreening (HTS)-applikationer. Det bekväma, enstegs, homogena protokollet minimerar hanteringsstegen för att stödja användningen av automation. Kombinera helt enkelt den medföljande substratlösningen och assaybufferten för att skapa en enda fungerande lösning, och tillsätt den sedan i mikroplattbrunnar som innehåller de transfekterade, behandlade cellerna. Den stabila signalutgången (glöd) från detta system ger flexibilitet vad gäller inkubationstid. När det används med Thermo Scientific Firefly Luc-plasmider tillhandahåller kitet ett mycket känsligt bioluminescerande reporteranalyssystem för detektering av promotor- eller vägaktivitet.
Innehåller:
Analysbuffert och substratlösning (100X)
Krävs
Firefly luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare.
Användningsområden:
  • Promotorstudier för analys av cis- och transverkande regulatoriska element
  • Drogtestning
  • siRNA- och miRNA-screening
  • Multiplexade analyser för att studera off-target effekter
  • Proteinlokaliseringsrapporteraranalyser
  • Signaltransduktionsvägsanalys
Eldflugeluciferas är ett 62 kDa-protein som produceras i naturen av flera arter i familjen Lampyridae, inklusive släktena Photinus och Luciola. Thermo Scientific Röd eldflugaluciferas har ett emissionsområde på 560–700 nm (λmax = 613 nm). Bioluminescerande signal från eldflugeluciferas härstammar från oxidation av D-luciferin. Ljusutsläpp som fångas upp med en luminometer kan korreleras med mängden eldflugeluciferasprotein som produceras och används för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver eldflugeluciferasuttrycket. Eldflugeluciferasbioluminiscens ger forskare en icke-radioaktiv analys för att mäta transkriptionsaktivitet hos regulatoriska element. Firefly luciferasrapportaraktivitet kan användas för att bestämma promotoraktivitet, studera aktivitet i cellen uppströms eller för att avgöra effekten av aktivatorer eller inhibitorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Firefly Luciferase, Cypridina Luciferase
Tillräckligt för 1000 luciferasanalyser i mikrotiterbrunnar
Kvantitet 1000 reaktionssats
Innehåll och lagring •Eldflugan Luc One-Step Substrat, lyofiliserat (gör 1 mL av 1X), lagra vid -°20 C
•Firefly Luc One-Step
Analysbuffert, 115 mL, förvara °vid -20 °C Vid mottagande förvara kit vid -20 C.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer
Formatera 96-brunnsplatta, 384-brunsplatta
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat D-Luciferin