Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Eldflugan Luc One-Step Glow Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific Pierce Eldfluga One-Step Luc Glow Assay Kit mäter eldflugas luciferasaktivitet i däggdjurscellkultur med ett enda reagenstillsatssteg, vilket gör det idealiskt för högkapacitetsscreening (HTS)-tillämpningar.
Detta luciferasanalyskit av glödtyp är designat för användning med odlade däggdjursceller som är transfekterade med vektorer som uttrycker det lämpliga eldflugans luciferasreporterenzym. Flera funktioner gör satsen speciellt lämplig för luminometrar utan injektorer och för högkapacitetsscreening (HTS) applikationer. Det bekväma, homogena protokollet i ett steg minimerar hanteringsstegen för att stödja användningen av automation. Kombinera helt enkelt den medföljande substratlösningen och analysbufferten för att göra en enda arbetslösning och lägg sedan till den i mikroplattsbrunnar som innehåller de transfekterade, behandlade cellerna. Systemets stabila signalutgång (glöd) ger flexibilitet med avseende på inkubationstid. När den används med Thermo Scientific Firefly Luc Plasmids, kitet tillhandahåller ett mycket känsligt bioluminescerande reporteranalyssystem för detektering av promotor- eller pathway-aktivitet.
Höjdpunkter:
- Sensitive - mycket känslig detektering av eldfluges luciferasaktivitet
- Bekvämt - ettstegs, blanda-och-läs-protokoll; inga ytterligare reagens krävs
- Stabil - ökad signalhalveringstid och stabilitet jämfört med flash-analyser
- Enkel - kräver ingen luminometer med injektorer
- Automationsvänlig - mottaglig för analyser med hög genomströmning
Analysbuffert och substratlösning (100X)
Kräver:
Firefly luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex Thermo Scientific Luminoskan Uppstigning och Varioskan Flash mikroplattläsare.
Applikationer:
- Promotorstudier för att analysera cis- och transagerande regulatoriska element
- Drogscreening
- siRNA och miRNA screening
- Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet
- Proteinlokaliseringsreporteranalyser
- Analys av signaltransduktionsvägar
Firefly luciferas är ett 62 kDa protein som produceras i naturen av flera arter av skalbaggarfamiljen Lampyridae, som inkluderar släktena Photinus och Luciola . Thermo Scientific Red Firefly Luciferase har ett emissionsområde på 560-700nm (λ max = 613nm). Bioluminiscerande signal från eldflugeluciferas härrör från oxidationen av D-Luciferin. Ljuseffekt som fångas med hjälp av en luminometer kan korreleras med mängden eldflugeluciferasprotein som produceras och används för att bestämma aktiviteten hos promotorn som driver eldflugans luciferasuttryck. Firefly luciferas bioluminescens ger forskare en icke-radioaktiv analys för att mäta transkriptionell aktivitet av regulatoriska element. Firefly luciferas-reporteraktivitet kan användas för att bestämma promotoraktivitet, för att studera uppströms vägaktivitet i cellen eller för att bestämma effekten av aktivatorer eller inhibitorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Firefly Luciferase, Cypridina Luciferase |
| Tillräckligt för | 1000 luciferasanalyser i mikrotiterbrunnar |
| Kvantitet | 1000 reaktionssats |
| Innehåll och lagring | •Eldflugan Luc One-Step Substrat, lyofiliserat (gör 1 mL av 1X), lagra vid -°20 C •Firefly Luc One-Step Analysbuffert, 115 mL, förvara °vid -20 °C Vid mottagande förvara kit vid -20 C. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Visa mer |