Läs mer
Thermo Scientific™ HRP-konjugerad streptavidin
Produktkod. 10391484 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mL
Förpackningsstorlek:
0.25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391484 0.25 mL 0.25ml
1 options
Produktkod. 10391484 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Streptavidin från Streptomyces avidinii konjugerat till högrenat pepparrotsperoxidas (HRP)
  • Validerad för användning med Matched Antibody Pairs och MiniKits
  • Fördefinierade arbetsområden sparar tid och underlättar analysoptimering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.25 mg/mL
Konjugera HRP
Kvantitet 0.25 mL
Innehåll och lagring Förvara mellan 2 °C och 8 °C.
Form Vätska
Produkttyp Streptavidinkonjugat
Målmolekyl Biotin
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HRP-Conjugated Streptavidin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and2-methyl-2Hisothiazol-3-one