Läs mer
Thermo Scientific™ Lysozym
Produktkod. 10076813 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10076813 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10076813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1868.00 SEK
    1681.65 SEK / 5g
    Save 186.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bryt ner oönskad bakteriecellvägg i protein- eller nukleinsyraextrakt
Lysozym är ett enzym som används för att bryta ner bakteriella cellväggar för att förbättra protein- eller nukleinsyraextraktionseffektiviteten. Lysozymer (muramidaser) är en familj av enzymer med antimikrobiell aktivitet som kännetecknas av förmågan att skada cellväggen hos bakterier. Enzymet verkar genom att katalysera hydrolysen av 1,4-beta-bindningar mellan N-acetylmuraminsyra och N-acetyl-D-glukosaminrester i peptidoglykaner och mellan N-acetyl-D-glukosaminrester i kitodextriner. Även om hönsäggvitelysozym är mest effektivt för lysering av grampositiva bakterier, underlättar det också lysering av gramnegativa bakterier som Salmonella och Shigella . Lysen av E. coli förbättras särskilt genom tillsats av både lysozym och nukleaser såsom DNas I.
Höjdpunkter:
  • Bakteriell cellvägg lytiskt enzym som förbättrar inklusionskroppens proteinrening
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce Celllysreagenser
  • Finns i två bekväma format: lyofiliserat pulver för applikationer med stora volymer (delnr 89833) och bekvämt fryslager med glycerol (delnr 90082)
Egenskaper för lysozym:
  • Enzymatisk funktion: Katalyserar hydrolysen av 1,4-β -kopplingar mellan N-acetylmuraminsyra och N-acetyl-D-glukosaminrester i peptidoglykaner och mellan N-acetyl-D-glukosaminrester i kitodextriner
  • Molekylvikt: 14,388 kDa
  • Extinktionskoefficient:∽ 26,4 vid 280nm
  • Isoelektrisk punkt: pH 11,0
  • Enhetsdefinition: 1 enhet är den mängd enzym som behövs för att katalysera en minskning av absorbansen vid 450 nm på 0,001/min vid 25 grader vid pH 6,24 i en 1 cm kyvett på grund av lys med hjälp av en∼ 0,25 mg/ml suspension av Micrococcus luteus .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring Upon receipt, store at -20°C in a nonfrost-free freezer. Product shipped with ice.
Form Lyophilized
Reagenstyp Enzyme for Cell Lysis
Enzym Lysozyme (Muramidase)
Kvantitet 5 g