Läs mer
Thermo Scientific™ Poly-HRP utspädningsbuffert
Produktkod. 10066403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10066403 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10066403 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Speciellt utformad för att optimera prestanda hos Poly-HRP Streptavidin
  • 1% biotinfritt kasein i en PBS-buffertlösning
  • Klar att användas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spädningsbuffert
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL