Läs mer
Thermo Scientific™ Poly HRP utspädningsbuffert
Produktkod. 10495325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10495325 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10495325 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Speciellt utformad för att optimera prestanda hos Poly-HRP Streptavidin
Thermo Scientific Pierce Poly-HRP Dilution Buffer är optimerad för att säkerställa optimal prestanda med Poly-HRP Streptavidin.
Egenskaper hos Poly-HRP utspädningsbuffert:
• Formulering: 1 % biotinfritt kasein i en PBS-buffertlösning.
• Tillämpning: Utspädning av Poly-HRP Streptavidin (Produkt # N200): Vänd försiktigt flaskan och snurra för att blanda innan användning. Gör inte virvel. Använd på full styrka. Se Poly-HRP Streptavidin Certificate of Analysis för rekommenderade utspädningsintervall. Späd ut Poly-HRP Streptavidin omedelbart före användning.
Relaterade produkter
Poly-HRP Streptavidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spädningsbuffert
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L