Läs mer
Thermo Scientific™ Poly-HRP Streptavidin
Produktkod. 11801284 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.25 mL
Förpackningsstorlek:
0.25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11801284 0.25 mL 0.25ml
1 options
Produktkod. 11801284 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N200
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En avancerad polymer av HRP konjugerad till streptavidin med ett högt HRP:streptavidin-förhållande
  • Ger en förbättrad signal
  • Kan öka ELISA känslighet
  • Godkänd för användning med vissa Thermo Scientific Pierce Matchade antikroppspar och minikit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.0 mg/mL
Konjugera HRP
Kvantitet 0.25 mL
Innehåll och lagring Förvaras inte under -20 °C. Undvik flera frys-upptiningscykler.
Form Vätska
Produkttyp Streptavidinkonjugat
Målmolekyl Biotin
Etikett eller färgämne HRP (pepparrotsperoxidas)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Poly-HRP Streptavidin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol