Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premiumkvalitet Sulfo NHS-SS-Biotin
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin är vår högsta kvalitetsformulering av detta aminreaktiva, klyvbara biotinyleringsreagens, speciellt karakteriserat för applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt. Sulfo-NHS-SS-biotin används för klyvbar bindning av biotin till protein och cellyteaminer.
- Hög kvalitet - identitet och renhet bekräftad av flera tester, inklusive kvantitativ NMR
- Produktintegritet - förbättrad nivå av testning och karakterisering jämfört med standardkvalitet
- Lotretention - ett stort utbud av tidigare partier behålls för att säkerställa framtida processtester
- Ändringshantering - Change Control Notification (CCN) tjänst
- Konsekvent tillverkning - batchspecifik granskning av tillverkningsdokumentation
Sulfo-NHS-SS-biotin är ett vattenlösligt, NHS-ester biotinyleringsreagens med en distansarm som inkluderar en klyvbar disulfidbindning för reversibel märkning av proteiner och primära aminer på cellytan. Detta reagens är vattenlösligt, vilket möjliggör biotinylering i frånvaro av organiska lösningsmedel som DMSO eller DMF. Föreningen är särskilt användbar för märkning och rening av cellyteproteiner eftersom dess sulfonatgrupp hindrar den från att tränga igenom cellmembran och dess klyvbara distansarm möjliggör att initialt biotinylerade proteiner frisätts från streptavidinaffinitetskolonner.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sulfo NHS-SS-Biotin |
| Kvantitet | 100 mg |
| Innehåll och lagring | Premiumkvalitet Sulfo-NHS-ester av biotin med en etyl-1,3-ditioproprionat-distans. Förvaras med torkmedel vid -°20 C. Tillräckligt för att märka totalt 1 g IgG med typiska förhållanden. |
| Produktlinje | Pierce |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, Sulfo-NHS-ester |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Mellanlängd, klyvbar |
| Visa mer |