Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Premiumkvalitet Sulfo NHS-SS-Biotin
Produktkod. 15342627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15342627 1 g 1g
15332627 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15342627 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PG82078
Biotinmärkta antikroppar eller andra proteiner och biomolekyler i applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt med Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin, en högkvalitativ formulering av detta aminreaktiva, klyvbara biotinyleringsreagens.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin är vår högsta kvalitetsformulering av detta aminreaktiva, klyvbara biotinyleringsreagens, speciellt karakteriserat för applikationer där produktintegritet och riskminimering är av största vikt. Sulfo-NHS-SS-biotin används för klyvbar bindning av biotin till protein och cellyteaminer.
  • Hög kvalitet - identitet och renhet bekräftad av flera tester, inklusive kvantitativ NMR
  • Produktintegritet - förbättrad nivå av testning och karakterisering jämfört med standardkvalitet
  • Lotretention - ett stort utbud av tidigare partier behålls för att säkerställa framtida processtester
  • Ändringshantering - Change Control Notification (CCN) tjänst
  • Konsekvent tillverkning - batchspecifik granskning av tillverkningsdokumentation
Jämfört med standardprodukten ger Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin mer tydligt definierad kvalitet och produktstöd genom att inkludera ökad analytisk testning och produktkarakterisering, större batch-specifik information och kvalitetssäkringsgranskning, omfattande lagring av partiprov och meddelande om ändringskontroll.
Sulfo-NHS-SS-biotin är ett vattenlösligt, NHS-ester biotinyleringsreagens med en distansarm som inkluderar en klyvbar disulfidbindning för reversibel märkning av proteiner och primära aminer på cellytan. Detta reagens är vattenlösligt, vilket möjliggör biotinylering i frånvaro av organiska lösningsmedel som DMSO eller DMF. Föreningen är särskilt användbar för märkning och rening av cellyteproteiner eftersom dess sulfonatgrupp hindrar den från att tränga igenom cellmembran och dess klyvbara distansarm möjliggör att initialt biotinylerade proteiner frisätts från streptavidinaffinitetskolonner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sulfo NHS-SS-Biotin
Kvantitet 1 g
Innehåll och lagring Premiumkvalitet Sulfo-NHS-ester av biotin med en etyl-1,3-ditioproprionat-distans.
Förvaras med torkmedel vid -°20 C.
Tillräckligt för att märka totalt 10 g IgG med typiska förhållanden.
Produktlinje Pierce
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, Sulfo-NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Mellanlängd, klyvbar
Etiketttyp Biotin& Analoger