Läs mer
Thermo Scientific™ 96-brunnars plattor för Pierce™ Kvantitativ fluorometrisk peptidanalys
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Pierce Quantitative Fluorescent Peptide Assay-reagenser inkluderar peptidanalysbuffert, fluorescerande peptidmärkningsreagens och en peptiddigereringsanalysstandard för kvantitativ mätning av peptidkoncentrationer. I denna analys är peptider specifikt märkta vid aminoterminalen med användning av ett aminreaktivt fluorescerande reagens, och de fluorescensmärkta peptiderna detekteras med användning av 390 nm (excitation) och 475 nm (emission).
De Thermo Scientific Pierce Kvantitativ fluorescerande peptidanalys är en känslig, mix-and-read fluorescerande mikroplattanalys för kvantitativ mätning av peptider och peptidblandningar.
- Känslig - detektera exakt så lite som μ5,0 g/ml av enstaka peptider eller peptidblandningar
- Robust - analysprestanda rigoröst testad med både peptider och peptidsmältningsblandningar
- Robust peptidsmältningsstandard - kitet innehåller en validerad peptidsmältningsstandard för förbättrad reproducerbarhet av kvantifiering
- Kompatibel - fungerar med många reagenser, inklusive de som används vid beredning av masspektrometriprov
- Bekvämt - lätt att blanda och läsa format och stabil fluorescerande signal som kan läsas på så lite som 5 minuter upp till flera timmar
På grund av märkningsmekanismen för det fluorescerande analysreagenset är denna analys lämplig för kvantitativ mätning av syntetiska peptider såväl som peptiduppslutningsblandningar. En referensstandard för peptidnedbrytning av hög kvalitet ingår för användning vid generering av linjära standardkurvor och som en kalibreringskontroll för förbättrad noggrannhet och reproducerbarhet. Denna känsliga analys kräver endast 10μ L av provet, ger ett linjärt svar med ökande peptidkoncentrationer (5 till 1000μ g/ml), och resulterar i en stabil slutlig fluorescens som kan detekteras på så lite som fem minuter.
Applikationer:
- Rekommenderas för användning med peptidblandningar och syntetiska peptider med en oblockerad aminoterminal (aminoterminal-märkta peptider, såsom TMT-märkta peptider, är inte kompatibla med denna analys)
- Normalisering av provkoncentrationer för kvantitativa nedströmsapplikationer
- Normalisering av provladdningsvolymer för LC-, MS- och LC/MS-applikationer
- Mätning av återhämtning efter peptidsaneringsprocedurer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Peptidanalys |
| Produktlinje | Pierce |
| Utgångsmaterial | Peptider, Proteas-smält protein |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Arbetsflödessteg | Pågående testning |
| Kvantitet | 25 x 96-brunnars tallrikar |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.