Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidanalysreagens A
Produktkod. 10580234 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10580234 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 10580234 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.00 SEK
    644.64 SEK / 1ml
    Save 171.36 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Mät totala väteperoxidnivåer i antingen vatten- eller lipidinnehållande laboratoriereagenser
Thermo Scientific Pierce Peroxide Assay Reagent A is a formulation consisting of 25mM ammonium ferrous sulfate. This formulation is one of the component of Quantitative Peroxide Assay Kit used for detecting and measuring hydrogen peroxide levels based on the oxidation of ferrous to ferric ion in the presence of xylenol orange, present in the biological and other liquid samples.
Dessa vatten- och lipidkompatibla peroxidtestkit upptäcker peroxider baserat på oxidation av järn- till järnioner i närvaro av xylenolapelsin. Ett testkit har en vattenkompatibel formulering som inkluderar sorbitol, vilket ger ökad känslighet. Det andra analyskitet har en formulering som kan användas med lipidinnehållande prover utan att först extrahera lipiderna; Men eftersom detta kit inte innehåller sorbitol är analysen mindre känslig. De flesta proteiner stör inte dessa analyser, även om vissa metallkelatorer kan kräva användning av en blank (dvs. kontroll) för att mildra dessa effekter.
I dessa tester omvandlar hydroperoxider Fe2+ till Fe3+ vid surt pH. Med den vattenkompatibla formuleringen reagerar peroxid först med sorbitol, omvandlar det till en peroxylradikal, vilket i sin tur initierar Fe2+-oxidation till Fe3+. I den lipidkompatibla formuleringen omvandlar peroxiden Fe2+ direkt till Fe3+. I en svavelsyralösning blandar Fe3+ sig med xylenolapelsin (XO)-färgen för att ge en lila produkt med absorptionsmaximum vid 560 nm. Peroxidnivåer i testprover kan bestämmas genom beräkning från den kända extinktionskoefficienten för XO-Fe-komplexet eller med hänvisning till en standardkurva framställd med väteperoxidlösning.
Höjdpunkter:
  • Peroxider detekterar – och mäter väteperoxid (H2O2)-nivåer i biologiska och andra vätskeprover
  • Bekvämt är – att inga proprietära reagenser är involverade, men de färdiga kiten tar bort variationen, svårigheten och den extra kostnaden för att själv formulera reagenserna
  • Mångsidig – kvantifiering genom beräkning från extinktionskoefficienten eller med hänvisning till en standardkurva gör det enkelt att metoden kan anpassas till olika provtyper och teständamål
  • Två formuleringar – väljer det vattenkompatibla kitet för maximal känslighet med icke-lipidprover; välj det lipidkompatibla kitet för bästa resultat med lipidinnehållande prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 8 °C.
Analysera Peroxidanalysreagens A
Detektionsmetod Abs.
Produktlinje Pierce
Produkttyp Kvantitativ peroxidanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spectrophotometer, Microplate Reader
Kvantitet 1 mL