Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Trippel Quadrupole Calibration Solution, utökat massintervall
Produktkod. 15322627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15322627 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 15322627 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88340
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Få både positiv och negativ joniseringskalibrering av Thermo Scientific™ Triple Stage Quadrupole instrument med hjälp av Thermo Scientific™ Pierce™ Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, som är en blandning av 14 mycket rena, joniserbara komponenter (massområde: 69 m/z till 2800 m/z).
De Thermo Scientific Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, är en blandning av 14 mycket rena, joniserbara komponenter (massområde: 69 m/z till 2800 m/z) designad för både positiv och negativ joniseringskalibrering av Thermo Scientific Triple Stage Quadrupole instrument.
  • Förbättrad massnoggrannhet - utökat massintervall utformat för att förbättra massnoggrannheten jämfört med befintliga kalibreringslösningar
  • Positiv och negativ lägeskalibrering - enstaka formulering med utökade massintervall för båda joniseringskalibreringslägena
  • Mycket validerad - högkvalitativ, noggrant testad formulering med partispecifika analyscertifikat
  • Klar att använda - referensstandard kan laddas direkt i en spruta och injiceras i instrumentet
  • Stabil - förvara vid 2 till 8 °C i 18 månader
Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution är en färdig att använda formulering som har optimerats för både positiv och negativ joniseringskalibrering av instrument. Massorna med utökat avstånd (69 m/z till 2800 m/z) förbättrar prestanda Thermo Scientific Quantiva™ och Endura™ Tredubbla Quadrupole masspektrometrar. Dessutom tillverkas Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, på en ISO 9001 anläggning och varje parti är kvalitetskontrollerad med strikta specifikationer. Den stabila lösningen tillhandahålls i en läcksäker PTFE-flaska med hög renhet.
Pierce Triple Quadrupole Calibration Solution, Extended Mass Range, innehåller 14 föreningar som är joniserbara i både positivt och negativt läge för instrumentkalibrering. Formuleringen har optimerats specifikt för användning med TSQ Endura™ Serier och TSQ Quantiva™ Serie instrument. Kalibreringslösningen är också kompatibel med TSQ Quantum™ Serie#, TSQ Discovery™ Serie#, TSQ Quantum Ultra™ Serie#, TSQ Kvant Access™ Serie#, och TSQ Vantage™ Serie#-instrument använder listan över rekommenderade massor.
Positivt läge (m/Z): 69,0447, 142,1590, 322,0481, 622,0289, 922,0098
Negativt läge (m/Z): 59,0128, 112,9845, 301,9970, 701, 701,
701. användning av kalibreringsproceduren:
TSQ Guide för att komma igång med serien (70111-97152)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Kalibreringslösning
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring 1 x 10 mL
Förvaras i kylskåp (2 –8 °C).
Utgångsmaterial Peptider, Små molekyler
Slutlig produkttyp Peptider, små molekyler
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 10 mL
Form Vätska