Läs mer
Thermo Scientific™ RapidOut DNA-borttagningskit
Produktkod. 13565150 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 förberedelser
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13565150 50 förberedelser 50 tester
1 options
Produktkod. 13565150 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K2981
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • DNas I, RNas-fri (1U/μ L) - 250 Lμ
  • 10X reaktionsbuffert med MgCl 2 - 1mL
  • DNase Removal Reagent (DRR) - 500 μL
  • Vatten, nukleasfritt - 2 x 1,25mL
Thermo Scientific RapidOut DNA Removal Kit tar snabbt och säkert bort genomiskt DNA från totala RNA- och mRNA-preparat.
Thermo Scientific RapidOut DNA Removal Kit tar snabbt och säkert bort genomiskt DNA från totala RNA- och mRNA-preparat. Fullständig nedbrytning av DNA och säkert avlägsnande av DNas I från nedbrytningsreaktionen säkerställs utan RNA-skadande steg, såsom uppvärmning eller organisk extraktion. Först behandlas RNA-provet med rekombinant RNas-fritt DNas I till nivåer under detektionsgränsen med rutin-PCR. DNase I avlägsnas säkert och därefter med patentskyddat DNase Removal Reagent (DRR).
DRR binder effektivt DNas I och komplexet samlas upp i botten av röret genom centrifugering. Det renade RNA:t samlas upp som en supernatant. RNA efter RapidOut-proceduren är fri från DNA-kontamination och fri från DNas I. Den är redo att användas i olika applikationer inklusive slutpunkts- eller realtids-RT-PCR, kloning, mikroarrayer och Northern blotting.
Höjdpunkter
•Effektiv —komplett ds- och ssDNA-nedbrytning och egen teknologi för DNase I-borttagning
•Snabbt —enda steg tillräckligt för fullständigt DNas I-borttagning
•Säkert —inget behov av giftiga organiska extraktioner eller RNA-skadande uppvärmningssteg
Huvudapplikationer
• RNA-isolering och RNA-analys, särskilt RT-qPCR och RT-PCR (kunder som utför expressionsanalys av gener med låg transkriptionsnivå.
• Kunder som utför ds-cDNA-syntes från totala RNA-förberedelser.
Andra applikationer
• Eliminering av DNA från RNA för mikroinjektioner och transfektion.
• Eliminering av DNA från RNA före mikroarrayanalys.
• Eliminering av DNA från RNA före Northern blot-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Enzym DNas
Kvantitet 50 förberedelser
Produkttyp Borttagningssats