Läs mer
Thermo Scientific™ Reacti-Vial Reaktionsflaskor
Produktkod. 11752257 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11752257
Brand: Thermo Scientific™ TS13223
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En intern kon gör hanteringen av små prover enkel och bekväm
  • Extra tjock glasvägg förstorar provet, vilket gör dessa flaskor idealiska för att observera kemiska reaktioner
  • Bärnstensfärgade flaskor tillgängliga för ljuskänsliga föreningar
  • Levereras komplett med Open-Top skruvlock och PTFE/gummi skivor
Restisolering, Derivatberedning, Maximal provtagning, Fuktskydd, Provlagring, Utfällningar, Centrifugeringar, Lösningsmedelsavdunstning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Kiselglas
Volym (metrisk) 5 mL
Trådstil Invändigt
Volym (metrisk) Totalt 5 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA)
Typ Flaska