Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus cereus ATCC™ 11778™ , Culti-Loops™
Produktkod. 12928858
Change view
Kvantitet:
5 öglor/pack
Produktkod. Kvantitet
12928858 5 öglor/pack
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12928858 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4601220
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Thermo Scientific Remel Bacillus cereus ATCC 11778, Culti-Loops , ATCC: 11778TM, Art: Bacillus cereus, rekommenderade tillämpningar: Sjukvård, stambeteckningar: FDA-stam PCI 213[ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman stam O]
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium. Culti-Loops rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer. MycoBacti-Loops är färdiga att använda, inokuleringsslingor för engångsbruk som innehåller stabiliserade, konserverade, livsdugliga mikroorganismer.
Beställningsinfo
Culti-Loop-produkterna försluts individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning. Varje Mycobacti-loop är individuellt förseglad i en foliepåse och förpackad en slinga per förpackning. BactiDisk-produkter förpackas med 10 skivor per flaska.
Certifikat
Culti-Loops är CE-märkta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 11778™*
Produkttyp Culti-loop
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar FDA-stam PCI 213[ATCC 9634, NCTC 10320, S.A. Waksman stam O]
Art Bacillus cereus
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.