Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus cereus ATCC™ 14579™ , Culti-Loops™
Produktkod. 12998848
Change view
Bacillus cereus ATCC 14579
Produktkod.
12998848 Bacillus cereus ATCC 14579
1 options
Produktkod. 12998848 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4601217
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium. Culti-Loops rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer. MycoBacti-Loops är färdiga att använda, inokuleringsslingor för engångsbruk som innehåller stabiliserade, konserverade, livsdugliga mikroorganismer.
Beställningsinfo
Culti-Loop-produkterna försluts individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning. Varje Mycobacti-loop är individuellt förseglad i en foliepåse och förpackad en slinga per förpackning. BactiDisk-produkter förpackas med 10 skivor per flaska.
Certifikat
Culti-Loops är CE-märkta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 14579™*
Produkttyp Culti-loop
Stambeteckningar WDCM00034, [BCRC 10603, CCM 2010, CCUG 7414, CIP 66.24, DSM 31, HAMBI 1887, HAMBI 1905, IAM 12605, JCM 2152, LMG 6923, NBRC 15305, NCCB 75008, NCIMB 9373, NCTC 2599, NRRL B-3711, VKM B-504]
Art Bacillus cereus
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.