Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus paranthracis ATCC™ 61™ , Culti-Loops™
Produktkod. 12949460
:
Bacillus paranthracis ATCC 61
Produktkod. 12949460
Brand: Thermo Scientific™ R4601216
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium. Culti-Loops rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer. MycoBacti-Loops är färdiga att använda, inokuleringsslingor för engångsbruk som innehåller stabiliserade, konserverade, livsdugliga mikroorganismer.
Beställningsinfo
Culti-Loop-produkterna försluts individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning. Varje Mycobacti-loop är individuellt förseglad i en foliepåse och förpackad en slinga per förpackning. BactiDisk-produkter förpackas med 10 skivor per flaska.
Certifikat
Culti-Loops är CE-märkta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 61™*
Produkttyp Culti-loop
Stambeteckningar AMC 732 [LMG 16633, NRS 727, Vitek #200284]
Art Bacillus paranthracis
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.