Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416, Culti-Loops™
Beskrivning
Thermo Scientific Remel Burkholderia cepacia ATCC 25416, Culti-Loops , ATCC: 25416TM, Art: Burkholderia cepacia, Rekommenderade tillämpningar: Sjukvård
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium. Culti-Loops rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer. MycoBacti-Loops är färdiga att använda, inokuleringsslingor för engångsbruk som innehåller stabiliserade, konserverade, livsdugliga mikroorganismer.
Beställningsinfo
Culti-Loop-produkterna försluts individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning. Varje Mycobacti-loop är individuellt förseglad i en foliepåse och förpackad en slinga per förpackning. BactiDisk-produkter förpackas med 10 skivor per flaska.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | 25416™* |
| Produkttyp | Culti-loop |
| Kvantitet | 10 Disk/flaska |
| Stambeteckningar | UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810] |
| Art | Burkholderia cepacia |
Culti-Loops är CE-märkta.