Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ Burkholderia cenocepacia ATCC™ 25608, Culti-Loops™
Beskrivning
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loop Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium. Culti-Loops rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer. MycoBacti-Loops är färdiga att använda, inokuleringsslingor för engångsbruk som innehåller stabiliserade, konserverade, livsdugliga mikroorganismer.
Beställningsinfo
Culti-Loop-produkterna försluts individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning. Varje Mycobacti-loop är individuellt förseglad i en foliepåse och förpackad en slinga per förpackning. BactiDisk-produkter förpackas med 10 skivor per flaska.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | 25608™* |
| Produkttyp | Culti-loop |
| Stambeteckningar | WDCM00063, [NCDC 7119 (EO-1-grupp)] |
| Art | Burkholderia cenocepacia |
Culti-Loops är CE-märkta.