Beskrivning
De Thermo Scientific RevertAid RT Kit är ett komplett system för effektiv syntes av första strängens cDNA från mRNA eller totala RNA-mallar. Satsen använder RevertAid Motsatt Transcriptase (RT), som har lägre RNas H-aktivitet jämfört med AMV omvänt transkriptas. Enzymet bibehåller aktivitet vid 42 –50 °C och är lämpligt för syntes av cDNA upp till 13 kb. Den rekombinanta RiboLock RNase Inhibitor, som levereras med kitet, skyddar effektivt RNA från nedbrytning vid temperaturer upp till °55 C.
Första sträng cDNA syntetiserad med detta system kan användas direkt som en mall i PCR eller realtids PCR. Det är också idealiskt som ett första steg för andra strängens cDNA-syntes eller linjär RNA-amplifiering. Radioaktivt och icke-radioaktivt märkta nukleotider kan inkorporeras i första sträng cDNA för användning som en sond i hybridiseringsexperiment, inklusive mikroarrayer.
Funktioner av RevertAid RT Kit inkluderar:
• Fullängds första sträng cDNA upp till 13 kb
• Optimal reaktionstemperatur 42 °C
•Komplett kit innehåller alla komponenter för RT-reaktioner
Användning
•Första strängens cDNA-syntes för RT-PCR och RT-qPCR
• Konstruktion av fullängds cDNA-bibliotek
• Antisens-RNA-syntes
Order Info
Beställningar som görs måndag till onsdag skickas nästa dag; Torsdag- och fredagsbeställningar skickas följande måndag.
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | • RevertAid Motsatt Transcriptase |
| Formatera | Sats |
| Reaktionshastighet | 60 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Kvantitet | 500 reaktioner |
| Omvänt transkriptas | RevertAid |
| Ribonukleas H-aktivitet | Ja |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Vedi altri risultati |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.