Läs mer
Epredia™ Trak 300™ Olja för HEMATRAK™ system
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
16 oz.
Förpackningsstorlek:
473ml
Beskrivning
- Olja innehåller inte PCB och är säker att använda med värdefull optik
- Brytningsindex är 1,5150 och viskositeten är 300 cs
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Trak 300 olja |
| För användning med (applikation) | För användning med Hematrak automatiserade differentialsystem |
| Kvantitet | 16 oz. |
Safety and Handling
Product Identifier
- 473ml Trak 300 HEMATRAK Immersion Oil
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Terphenyl, hydrogenated, Isobutylene/butene copolymer