Läs mer
Thermo Scientific™ RockIt Rockar Bioreactor BioProcess Container (BPC)
Produktkod. 17958151 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17958151 20 l
17918201 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17958151 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30980.03
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ RockIt Rocking Bioreactor BioProcess Container (BPC) består av Aegis5-14 enkelwebb, flerskikts plastfilm, med dimensioner optimerade för General Electric Health Care (GEHC) Wave 20/50 och Wave 25-utrustning.
Thermo Scientific™ RockIt Rocking Bioreactor BioProcess Container (BPC) består av Aegis5-14 enkelwebb, flerskikts plastfilm, med dimensioner optimerade för General Electric Health Care (GEHC) Wave 20/50 och Wave 25-utrustning. Standard Thermo Scientific RockIt BPC:er är tvåpanels-/kuddliknande BPC:er som har inokulations- och skördledningar, inlopps- och utloppsfilter för gas, samt en provport och en extra port.
  • Levererade gamma-bestrålade och färdiga att använda, Thermo Scientific byggs RockIt BPC:er i ett ISO 7-rum med ren luft under cGMP-förhållanden.
  • Eliminerar rengöringssteg efter användning som krävs med återanvändbara behållare och minskar risken för korskontaminering.
Tillämpningar Thermo Scientific av RockIt BPC:erna:
  • Det eliminerar behovet av tankrengöring och hjälper till att minska cykeltiderna.
  • Odling av däggdjursceller på bänknivå.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Engångsbruk Bioreactor
Material Plastfilm
Sterilitet Sterila
Port detalj 5 panelportar
Produktlinje Thermo Scientific
Kvantitet 1 st.
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Slanglängdslinje 1 100 cm (39,4 tum)
Slanglängdslinje 2 5 cm (2 tum)
Slanglängdslinje 3 105 cm (41,3 tum)
Slanglängdslinje 4 5 cm (2 tum)
Slanglängdslinje 5 10 cm (3,9 tum)
Slangmateriallinje 1 C-flex
Slangmateriallinje 2 PC silikon
Slangmateriallinje 3 C-flex
Slangmateriallinje 4 PC silikon
Slangmateriallinje 5 PC silikon
Mått (L x B x H) 22.25 x 26.12 ft
Längd (engelska) 22.25 ft.
Bredd (engelska) 26.12 ft.
Produkttyp Bioprocessbehållare för vätska
Kapacitet (metrisk) 20 l
Längd (metrisk) 678.18 cm
Bredd (metrisk) 796.14 cm