Läs mer
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreaktor BioProcess Container (BPC )
Produktkod. p-7180528 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 L
50 L
Produktkod. 17958151
Brand: Thermo Scientific SH30980.03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
För användning med (utrustning) Engångsbruk Bioreactor
Material Plastfilm
Sterilitet Sterila
Port detalj 5 panelportar
Produktlinje Thermo Scientific
Kvantitet 1
Steriliseringsmetod Gammabestrålad
Slanglängdslinje 1 100 cm (39,4 tum)
Slanglängdslinje 2 5 cm (2 tum)
Slanglängdslinje 3 105 cm (41,3 tum)
Slanglängdslinje 4 5 cm (2 tum)
Slanglängdslinje 5 10 cm (3,9 tum)
Slangmateriallinje 1 C-flex
Slangmateriallinje 2 PC silikon
Slangmateriallinje 3 C-flex
Slangmateriallinje 4 PC silikon
Slangmateriallinje 5 PC silikon
Mått (L x B x H) 22.25 x 26.12 ft
Längd (engelska) 22.25 ft.
Längd (metrisk) 678.18 cm
Bredd (engelska) 26.12 ft.
Bredd (metrisk) 796.14 cm
Produkttyp Bioprocessbehållare för vätska