Läs mer
Thermo Scientific™ Rotor för två mikroplattor med grunda brunnar RH2MP
Produktkod. 11738609 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Savant ISS110 DNA-koncentratorn SpeedVac
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11738609 Savant ISS110 DNA-koncentratorn SpeedVac Varje
1 options
Produktkod. 11738609 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RH2MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20319.66 SEK
    16489.08 SEK / Paket med 1
    Save 3830.58 SEK
    18% Av
I lager
Rotor; Thermo Vetenskaplig; För två mikroplattor med grunda brunnar; Rymmer två tallrikar per körning; RH2MP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Koncentratorrotor
För användning med (utrustning) Savant ISS110 DNA-koncentratorn SpeedVac
Håller 2 plattor