Läs mer
Thermo Scientific™ Runda skopor för 4-places svängande skokrotor
Produktkod. 10210362 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Svängande skokrotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10210362 Svängande skokrotor Varje
1 options
Produktkod. 10210362 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3671.37 SEK
    3370.52 SEK / Paket med 1
    Save 300.85 SEK
    8% Av
I lager
4 x 100 ml kapacitet hinkar passar till Thermo Scientific Svängande 4-ställs rotor (75-007-591)
Beställningsinfo
Säljs styckvis; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn. Bioinneslutningslock (75-007-598) säljs separat. Valfria adaptrar accepterar olika rörtyper och volymer från 1,5 till 50 ml. Ingen adapter krävs för 100 ml flaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Svängande skokrotor