Läs mer
Thermo Scientific™ ROX Lösning, 50μ M
Produktkod. 13273189 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13273189 1 mL Varje
1 options
Produktkod. 13273189 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    996.00 SEK
    876.65 SEK / Paket med 1
    Save 119.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ROX färg läggs till qPCR-reaktionerna för att fungera som en intern referens för normalisering av den fluorescerande signalen vid användning av realtidsinstrument som kan detektera ROX .
Thermo Scientific ROX färg läggs till qPCR-reaktionerna för att fungera som en intern referens för normalisering av den fluorescerande signalen vid användning av realtidsinstrument som kan detektera ROX . ROX möjliggör korrigering av variationer från brunn till brunn som uppstår på grund av pipetteringsfel och fluorescensfluktuationer. Det kan tillsättas till ett helt 2X mastermixrör eller till en individuell reaktionsblandning (för rekommenderade mängder av ROX Lösning för ett specifikt realtidsinstrument, se qPCR-manualen). ROX deltar inte i PCR och stör inte specificiteten eller känsligheten hos qPCR-analyser.
ROX Lösning innehåller ROX färgämnet som en μ50 M vattenlösning vid pH 7,6. Excitationsmaximum och emissionsmaximum på ROX är på 580nm respektive 621nm.
Thermo Scientific ROX färg läggs till qPCR-reaktionerna för att fungera som en intern referens för normalisering av den fluorescerande signalen vid användning av realtidsinstrument som kan detektera ROX . ROX möjliggör korrigering av variationer från brunn till brunn som uppstår på grund av pipetteringsfel och fluorescensfluktuationer. Det kan tillsättas till ett helt 2X mastermixrör eller till en individuell reaktionsblandning (för rekommenderade mängder av ROX Lösning för ett specifikt realtidsinstrument, se qPCR-manualen). ROX deltar inte i PCR och stör inte specificiteten eller känsligheten hos qPCR-analyser.
ROX Lösning innehåller ROX färgämne som en 50μ M vattenlösning vid pH 7,6. Excitationsmaximum och emissionsmaximum på ROX är vid 580 nm respektive 621 nm.
Farligt:
>Nej Spektrala egenskaper: ROX-färgämnes excitations-/emissionsmaxima är vid 580 nm/621 nm, respektive.
> Förvaringsskick:-20 °C -
>°20
>C Förvaringsanmärkning: Observera att ROX färgen är ljuskänslig. Exponering för ljus bör minimeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 μM
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 ml ROX Lösning, 50μ M
Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Låg
PCR-metod qPCR
Etikett eller färgämne ROX
Produktlinje ROX
Produkttyp qPCR-reagenser
Kvantitet 1 mL
Trohet (mot Taq) 2 X
Volym 1 mL