Läs mer
Thermo Scientific™ S1 pipettfyllare tillbehör
Beskrivning
- Den väggmonterade hållaren och bordsstativet erbjuder kompakt förvaring mellan applikationer. Det är möjligt att ladda pipettfyllaren i båda stativen genom att koppla in laddaren. Den väggmonterade hållaren är utmärkt för förvaring av pipettfyllning vid arbete i laminärflödesskåp för att spara utrymme.
- Vingstativet† gör det möjligt att sätta ner S1 Pipet Filler utan att ta bort eller tömma den serologiska pipetten. Filtret som är lätt att byta förhindrar aerosol- eller vätskekorskontamination av pipetten tillsammans med autoklaverbar silikonadapter. Pipettstödet på 1 mL säkerställer att 1 mL pipetter håller lika säkert som större storlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Soda Lime Glass |
| Inkluderar | Torra glasmikrosfärer |
| Kvantitet | 1 g |
†Ej tillgänglig för användning eller försäljning inom USA eller för import till USA.