Läs mer
Thermo Scientific™ Septa
Produktkod. 12683166 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
12,7 mm
17 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12683166 11 mm Paket med 50
10319307 17 mm Paket med 10
11892081 12,7 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12683166 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31303233
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ett brett sortiment för att täcka de flesta applikationer
  • Olika material och temperaturgränser för alla applikationer
  • För användning i Thermo Scientific TRACE™ och FOCUS™ GC:er och instrument från andra tillverkare
  • Fri från föroreningar i individuella blisterförpackningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lågblödande nässkiljevägg
För användning med (utrustning) GC Instruments
Material Silikon
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Kvantitet Paket om 50